1-Butyl-2-pyrrolidone
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
CA10931640
EHERCA10931640EA 159 EUR InStock
EHERCA10931640
1-Butyl-2-pyrrolidone
1-Butyl-2-pyrrolidone
Formule: C₈H₁₅NO
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00020876
Numéro CAS: 3470-98-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité