Butylétain trichlorure
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
CA10931700
EHERCA10931700EA 81.9 EUR InStock
EHERCA10931700
Butylétain trichlorure
Butylétain trichlorure
Formule: C₄H₉Cl₃Sn
Point d'ébullition: 227 °C (1013 hPa)
Densité: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00000515
Numéro CAS: 1118-46-3
EINECS: 214-263-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité