Butyrate d'éthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER
CA10931770
EHERCA10931770EA 59.6 EUR InStock
EHERCA10931770
Butyrate d'éthyle
Butyrate d'éthyle
Formule: C₆H₁₂O₂
Point d'ébullition: 252 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –92 °C
Densité: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009394
Numéro CAS: 105-54-4
EINECS: 203-306-4
ONU: 1180
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03810
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité