Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Carbone disulfure

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger

CA11016000
EHERCA11016000EA 74.4 EUR InStock
EHERCA11016000
Carbone disulfure
Carbone disulfure


Formule: CS₂
Point d'ébullition: 46.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –111.6 °C
Densité: 1.2632 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011321
Numéro CAS: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
ONU: 1131
ADR: 3,I
Merck Index: 13,01821
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7fe0c906449b3b5461b1bac971c583c92c0b41c&vid=59e9028fbb4d1c2acb6f98101726e8ec520e0aa8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité