Chlorméquat-chlorure
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
Synonyms: Chlorocholine chloride, 2-Chloroethyltrimethylammonium chloride, (2-Chloroethyl)trimethylammonium chloride
CA11340000
EHERCA11340000EA 129 EUR InStock
EHERCA11340000
Chlorméquat-chlorure
Chlorméquat-chlorure
Formule: ClCH₂CH₂N(CH₃)₃Cl
MW: 158,07 g/mol
Point de fusion: 243 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011869
Numéro CAS: 999-81-5
EINECS: 213-666-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02120
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité