Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chlorohexane

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

CA11416000
EHERCA11416000EA 70.7 EUR InStock
EHERCA11416000
1-Chlorohexane
1-Chlorohexane


Formule: C₆H₁₃Cl
Point d'ébullition: ∼135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –94 °C
Densité: 0.872 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 27 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001018
Numéro CAS: 544-10-5
EINECS: 208-859-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02163
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité