Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloropropane

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger

CA11502500
EHERCA11502500EA 70.7 EUR InStock
EHERCA11502500
1-Chloropropane
1-Chloropropane


Formule: C₃H₇Cl
MW: 78,54 g/mol
Point d'ébullition: 46 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –122.8 °C
Densité: 1.3914 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –31 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000995
Numéro CAS: 540-54-5
EINECS: 208-749-7
ONU: 1278
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08032
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité