2-Chloropropane
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
CA11502600
EHERCA11502600EA 0 EUR InStock
EHERCA11502600
2-Chloropropane
2-Chloropropane
Formule: C₃H₇Cl
MW: 78,54 g/mol
Point d'ébullition: 35.74 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000867
Numéro CAS: 75-29-6
EINECS: 200-858-8
ONU: 2356
ADR: 3,I
Merck Index: 13,05231
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité