1,2-Dibromo-3-chloropropane
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
CA12235000
EHERCA12235000EA 127 EUR InStock
EHERCA12235000
1,2-Dibromo-3-chloropropane
1,2-Dibromo-3-chloropropane
Formule: ClH₂CBrCHCH₂Br
Point d'ébullition: 195 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 6.1 °C
Densité: 2.085 g/cm³ (9 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039365
Numéro CAS: 96-12-8
EINECS: 202-479-3
ONU: 2872
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,03068
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité