1,2-Dibromoéthylène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
CA12240200
EHERCA12240200EA 78.2 EUR InStock
EHERCA12240200
1,2-Dibromoéthylène
1,2-Dibromoéthylène
Formule: C₂H₂Br₂
Point d'ébullition: 111…112 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –53 °C
Densité: 2.268 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00000184
Numéro CAS: 540-49-8
EINECS: 208-747-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00092
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité