1,3-Dichloropropane
Fournisseur: EHRENSTORFER
CA12481000
EHERCA12481000EA 70.7 EUR InStock
EHERCA12481000
1,3-Dichloropropane
1,3-Dichloropropane
Formule: ClH₂CCH₂CH₂Cl
Point d'ébullition: 120,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –99,5 °C
Densité: 1,1717 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000999
Numéro CAS: 142-28-9
EINECS: 205-531-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité