Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2,3-Dichloropropène

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
Synonyms: 2,3-Dichloro-1-propene

CA12490500
EHERCA12490500EA 78.2 EUR InStock
EHERCA12490500
2,3-Dichloropropène
2,3-Dichloropropène


Formule: C₃H₄Cl₂
MW: 110,97 g/mol
Point d'ébullition: 92.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –83.1 °C
Densité: 1.209 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 10 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000943
Numéro CAS: 78-88-6
EINECS: 201-153-8
ONU: 2047
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité