Diéthylamine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
CA12604500
EHERCA12604500EA 67 EUR InStock
EHERCA12604500
Diéthylamine
Diéthylamine
Formule: (C₂H₅)₂NH
Point d'ébullition: 55.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0.7048 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009032
Numéro CAS: 109-89-7
EINECS: 203-716-3
ONU: 1154
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03138
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c054fa528239af221505ef08b7c0d2503c9d1d7&vid=e1e59ef071f0c580f9eb9716f4801d314ff824c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité