1,3-Diméthylcyclohexane
Fournisseur: EHRENSTORFER
CA12726430
EHERCA12726430EA 76.3 EUR InStock
EHERCA12726430
1,3-Diméthylcyclohexane
1,3-Diméthylcyclohexane
Formule: C₈H₁₆
Point d'ébullition: 120 °C (1013 hPa)
Densité: 0.7672 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064173
Numéro CAS: 591-21-9
EINECS: 209-707-0
ONU: 2263
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité