Sulfure de diphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
Synonyms: Diphenylsulphane
CA12910000
EHERCA12910000EA 59.6 EUR InStock
EHERCA12910000
Sulfure de diphényle
Sulfure de diphényle
Formule: C₁₂H₁₀S
MW: 186,28 g/mol
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003064
Numéro CAS: 139-66-2
EINECS: 205-371-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07467
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité