Disulphoton sulphoxide
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
CA12985500
EHERCA12985500EA 183 EUR InStock
EHERCA12985500
Disulphoton sulphoxide
Disulphoton sulphoxide
Formule: C₈H₁₉O₃PS₃
Numéro CAS: 2497-07-6
EINECS: 219-679-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité