(±)-Epichlorhydrine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
CA13175000
EHERCA13175000EA 81.9 EUR InStock
EHERCA13175000
(±)-Epichlorhydrine
(±)-Epichlorhydrine
Formule: C₃H₅ClO
Numéro MDL: MFCD00005132
Numéro CAS: 106-89-8
Merck Index: 13,03642
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité