Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Éthyl-1-butène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

CA13321200
EHERCA13321200EA 65.1 EUR InStock
EHERCA13321200
2-Éthyl-1-butène
2-Éthyl-1-butène


Formule: C₆H₁₂
Point d'ébullition: 65 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –131.5 °C
Densité: 0.688 g/cm³ (24 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009341
Numéro CAS: 760-21-4
EINECS: 212-078-5
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité