m-Éthyltoluène
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
Synonyms: 3-Ethyltoluene, 1-Ethyl-3-methylbenzene
CA13356300
EHERCA13356300EA 52.4 EUR InStock
EHERCA13356300
m-Éthyltoluène
m-Éthyltoluène
Formule: C₉H₁₂
MW: 120,19 g/mol
Point d'ébullition: 158…160 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95.5 °C
Densité: 0,869 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009259
Numéro CAS: 620-14-4
EINECS: 210-626-8
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité