2-Fluorophénol
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
CA13797000
EHERCA13797000EA 67 EUR InStock
EHERCA13797000
2-Fluorophénol
2-Fluorophénol
Formule: C₆H₅FO
Point d'ébullition: 151 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 16 °C
Densité: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002155
Numéro CAS: 367-12-4
EINECS: 206-681-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité