cis-3-Hexène-1-ol
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: cis-Hex-3-en-1-ol
CA14202400
EHERCA14202400EA 134 EUR InStock
EHERCA14202400
cis-3-Hexène-1-ol
cis-3-Hexène-1-ol
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 156 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0.85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063217
Numéro CAS: 928-96-1
EINECS: 213-192-8
ONU: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04719
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité