Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hydroxymethyl phosphonic acid, Solide

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

CA14233050
EHERCA14233050EA 949 EUR InStock
EHERCA14233050
Hydroxymethyl phosphonic acid, Solide
Hydroxymethyl phosphonic acid


Formule: CH₅O₄P
Point de fusion: 95…97 °C
Densité: 1.45 g/cm³
Numéro CAS: 2617-47-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form Solid

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité