Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isobutyraldéhyde

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger

CA14395000
EHERCA14395000EA 67 EUR InStock
EHERCA14395000
Isobutyraldéhyde
Isobutyraldéhyde


Formule: C₄H₈O
Point d'ébullition: 64 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –65 °C
Densité: 0.794 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –24 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006980
Numéro CAS: 78-84-2
EINECS: 201-149-6
ONU: 2045
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05171
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité