Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

o-Cymène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

CA14465480
EHERCA14465480EA 183 EUR InStock
EHERCA14465480
o-Cymène
o-Cymène


Formule: C₁₀H₁₄
Point d'ébullition: 177.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –67.9 °C
Densité: 0.8902 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00008888
Numéro CAS: 527-84-4
EINECS: 208-426-0
ONU: 2046
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité