Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

p-Cymène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger

CA14465500
EHERCA14465500EA 70.7 EUR InStock
EHERCA14465500
p-Cymène
p-Cymène


Formule: C₁₀H₁₄
Point d'ébullition: 176 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –67.9 °C
Densité: 0.8573 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 47 °C
Numéro MDL: MFCD00008893
Numéro CAS: 99-87-6
EINECS: 202-796-7
ONU: 2046
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02792
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité