Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Diaminoanisole

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger

CA15081900
EHERCA15081900EA 149 EUR InStock
EHERCA15081900
2,4-Diaminoanisole
2,4-Diaminoanisole


Formule: C₇H₁₀N₂O
Point d'ébullition: 149…150 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 67.2 °C
Numéro CAS: 615-05-4
EINECS: 210-406-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,03018
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité