(±)-2-Méthylbutyrate de méthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
CA15084850
EHERCA15084850EA 74.4 EUR InStock
EHERCA15084850
(±)-2-Méthylbutyrate de méthyle
(±)-2-Méthylbutyrate de méthyle
Formule: C₆H₁₂O₂
Numéro MDL: MFCD00009335
Numéro CAS: 868-57-5
EINECS: 212-778-0
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité