o-Crésol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
CA15140200
EHERCA15140200EA 0 EUR InStock
EHERCA15140200
o-Crésol
o-Crésol
Formule: C₇H₈O
Point d'ébullition: 31 °C
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00002226
Numéro CAS: 95-48-7
ONU: 2076
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité