2-Phénylpropène
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
Synonyms: 2-Phenylpropene, Isopropenylbenzene
CA15143500
EHERCA15143500EA 94.9 EUR InStock
EHERCA15143500
2-Phénylpropène
2-Phénylpropène
Formule: C₉H₁₀
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 165.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –23 °C
Densité: 0.9108 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 43 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008859
Numéro CAS: 98-83-9
EINECS: 202-705-0
ONU: 2303
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité