Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl acrylate, incolore, liquide

Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
Synonyms: Acrylic Acid 1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl Ester

CA15986595
EHERCA15986595EA 0 EUR InStock
EHERCA15986595
1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl acrylate, incolore, liquide
1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl acrylate


Formule: C₁₃H₇F₁₇O₂
MW: 518,17 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C
Point d'éclair: 132 °C
Numéro MDL: MFCD00042306
Numéro CAS: 27905-45-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Accurate mass 518.0175
Storage temperature 4 °C
Shipping temperature 20 °C
Odour Odourless

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité