m-Phénylènediamine
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
Synonyms: MPD, 1,3-Diaminobenzene, 1,3-Phenylenediamine
CA16057900
EHERCA16057900EA 127 EUR InStock
EHERCA16057900
m-Phénylènediamine
m-Phénylènediamine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 282 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 63…64 °C
Densité: 1.14 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007799
Numéro CAS: 108-45-2
EINECS: 203-584-7
ONU: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07437
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité