Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Propanethiol

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger

CA16406100
EHERCA16406100EA 67 EUR InStock
EHERCA16406100
1-Propanethiol
1-Propanethiol


Formule: C₃H₈S
Point d'ébullition: 67 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –113 °C
Densité: 0,82995 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –14 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004900
Numéro CAS: 107-03-9
EINECS: 203-455-5
ONU: 2402
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité