2-Propanethiol
Fournisseur: EHRENSTORFER
CA16406200
EHERCA16406200EA 70.7 EUR InStock
EHERCA16406200
2-Propanethiol
2-Propanethiol
Formule: C₃H₈S
MW: 76,16 g/mol
Point d'ébullition: 57 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –130 °C
Densité: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004863
Numéro CAS: 75-33-2
EINECS: 200-861-4
ONU: 2402
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité