Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1,2,2-Tétrachloroéthane

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger

CA17358100
EHERCA17358100EA 76.3 EUR InStock
EHERCA17358100
1,1,2,2-Tétrachloroéthane
1,1,2,2-Tétrachloroéthane


Formule: Cl₂HCCHCl₂
MW: 167,85 g/mol
Point d'ébullition: 146.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –43 °C
Densité: 1.595 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000848
Numéro CAS: 79-34-5
EINECS: 201-197-8
ONU: 1702
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,09264
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ad9914010b65d5d21f26f85ccb3fc00111fc8b3&vid=da3549d1364274a05dcc36a80f09745b568776d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité