Thiophène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
CA17547000
EHERCA17547000EA 67 EUR InStock
EHERCA17547000
Thiophène
Thiophène
Formule: C₄H₄S
Point d'ébullition: 84.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –38 °C
Densité: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –9 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005413
Numéro CAS: 110-02-1
EINECS: 203-729-4
ONU: 2414
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09490
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité