Diisocyanate de 4-méthyl-m-phénylène
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 4-Methyl-m-phenylene diisocyanate, Tolylene 2,4-diisocyanate, 2,4-TDI
CA17594500
EHERCA17594500EA 81.9 EUR InStock
EHERCA17594500
Diisocyanate de 4-méthyl-m-phénylène
Diisocyanate de 4-méthyl-m-phénylène
Formule: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002011
Numéro CAS: 584-84-9
EINECS: 209-544-5
ONU: 2078
ADR: 6.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité