Diisocyanate de 2-méthyl-m-phénylène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
CA17594600
EHERCA17594600EA 131 EUR InStock
EHERCA17594600
Diisocyanate de 2-méthyl-m-phénylène
Diisocyanate de 2-méthyl-m-phénylène
Formule: C₉H₆N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00002010
Numéro CAS: 91-08-7
EINECS: 202-039-0
ONU: 2078
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité