Acétate de rétinyle
Fournisseur: EHRENSTORFER
CA17923820
EHERCA17923820EA 183 EUR InStock
EHERCA17923820
Acétate de rétinyle
all-trans-Retinyl acetate
Formule: C₂₂H₃₂O₂
Numéro MDL: MFCD00019413
Numéro CAS: 127-47-9
EINECS: 204-844-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité