DL-α-Tocophérol
Fournisseur: EHRENSTORFER
CA17924300
EHERCA17924300EA 91.2 EUR InStock
EHERCA17924300
DL-α-Tocophérol
DL-α-Tocophérol
Formule: C₂₉H₅₀O₂
Numéro MDL: MFCD00072051
Numéro CAS: 10191-41-0
EINECS: 233-466-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité