Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Phénanthrenol

Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: Phenanthren-2-ol, 2-Hydroxyphenanthrene

E20992200
EHERE20992200EA 767 EUR InStock
EHERE20992200
2-Phénanthrenol
2-Phénanthrenol


Formule: C₁₄H₁₀O
MW: 194,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00215968
Numéro CAS: 605-55-0
EINECS: 210-091-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité