Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Difethialone dans l'acétonitrile, liquide

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger

L12625000AL
EHERL12625000ALEA 196 EUR InStock
EHERL12625000AL
Difethialone dans l'acétonitrile, liquide
Difethialone
Concentration: 10 µg/ml


Formule: C₃₁H₂₃BrO₂S
Point d'ébullition: 81 °C
Densité: 0.78221 g/cm³
Point d'éclair: 5 °C
Numéro CAS: 104653-34-1
ONU: 1648
ADR: ,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form Liquid

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité