Étalon de référence Organique, 2,2',3,4',5',6-Hexachlorobiphényle 10 µg/ml en solution dans isooctane
Fournisseur: EHRENSTORFER
L20014900IO
EHERL20014900IOEA 65.1 EUR InStock
EHERL20014900IO
Étalon de référence Organique, 2,2',3,4',5',6-Hexachlorobiphényle 10 µg/ml en solution dans isooctane
Étalons Étalons organiques
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité