Organic reference standard, Aromatic Compounds Mix 16, Dr Ehrenstorfer
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
LA19070016ME
EHERLA19070016MEEA 402 EUR InStock
EHERLA19070016ME
Organic reference standard, Aromatic Compounds Mix 16, Dr Ehrenstorfer
Étalons Étalons organiques
It is a mixture of aromatic compounds such as 2,3,4-trichloroaniline; 2,4,5-trichloroaniline; 2,4-dichloroaniline; 2,6-dichloroaniline; 2,6-dimethylaniline; 2-trifluoromethylaniline; 3,4-dichloroaniline; 3,5-dichloroaniline; 3-chloro-4-methylaniline; 3-chloroaniline; 3-trifluoromethylaniline; 4-chloroaniline; N,N-dimethylaniline and o-toluidine.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité