α-Glycérophosphate de disodium hydraté mélange d'isomères
Fournisseur: EHRENSTORFER
TRC-G601603-1G
EHERTRC-G601603-1GEA 0 EUR InStock
EHERTRC-G601603-1G
α-Glycérophosphate de disodium hydraté mélange d'isomères
α-Glycérophosphate de disodium hydraté
Formule: C₃H₇Na₂O₆P·H₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00149082
Numéro CAS: 55073-41-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité