Étalon de référence Organique, Méthoxy-2-méthyl-2 propane 100 µg/ml en solution dans le méthanol
Fournisseur: EHRENSTORFER
XA15084600ME
EHERXA15084600MEEA 25.2 EUR InStock
EHERXA15084600ME
Étalon de référence Organique, Méthoxy-2-méthyl-2 propane 100 µg/ml en solution dans le méthanol
Étalons Étalons organiques
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité