Étalon de référence Pesticide, Trichloronat (Éthylthiophosphonate de O-éthyle et de O-(2,4,5-trichlorophényle)) 100 µg/ml en solution dans cyclohexane
Fournisseur: EHRENSTORFER
XA17750000CY
EHERXA17750000CYEA 45.7 EUR InStock
EHERXA17750000CY
Étalon de référence Pesticide, Trichloronat (Éthylthiophosphonate de O-éthyle et de O-(2,4,5-trichlorophényle)) 100 µg/ml en solution dans cyclohexane
Étalons Étalons organiques
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité