Chemical Standards Kit for Triple Quad Instruments
Fournisseur: EKSIGENT
4406127
EKSI4406127EA 751 EUR InStock
EKSI4406127
Chemical Standards Kit for Triple Quad Instruments
Étalons Étalons pour colorimétrie et spectroscopie
Standards chemical kit with low and high concentrations of polypropylene glycol polymers (PPGs).
  • Ensure data consistency - avoid risking the integrity of your workflow
  • Save time and resources
  • Maintain peak performance - troubleshoot your mass spectrometer in minutes
  • Qualify instrument for IQ/OQ/PQ
This standards kit ensures mass spectrometer to turned for optimal performance and delivers reproducible results.
Information de livraison: This kit includes all solutions necessary for installation and calibration.
Attention: For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité