Low pH SDS Sample Buffer
Fournisseur: EKSIGENT (A PART OF AB SCIEX)
C44807
EKSIC44807EA 189 EUR InStock
EKSIC44807
Low pH SDS Sample Buffer
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons de charge
SCIEX Low pH SDS Sample Buffer, 140 mL (100 mM Tris-HCl, pH 6.8, 1% SDS) allows you to use SCIEX’s Gold Standard CE-SDS with a low pH SDS sample buffer. Use of this buffer can increase non-reduced purity by decreasing method induced fragmentation. Less variability and lower RSDs means less troubleshooting and faster method development.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité