Universal power supply, AL841C / 12 W
Fournisseur: ELC
AL841C
ELCEAL841CEA 71.8 EUR InStock
ELCEAL841C
Universal power supply, AL841C / 12 W
Alimentations électriques
Power supply with short circuit protection.
  • Choice of six voltages
  • ON/OFF switch
  • Power-on indicator
  • Green power-on LED indicator
  • Supplied in polycarbonate case screen-printed
Certifications: RoHS compliant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité