Barbed equal tees
Fournisseur: ELDON JAMES
T0-4NK7
ELDNT0-4NK7EA 4.4 EUR InStock
ELDNT0-4NK7
Barbed equal tees
Raccords et connecteurs
These tees are made of Natural Kynar® material, which has a temperature range of −62 to +107 °C and a pressure of 260 psi at 21 °C
This material can be autoclaved to 140 °C and meets USP Class VI requirements. Generally, chemically resistant to most acids, salts, weak bases, halogenated solvents, alcohols, nuclear and UV radiation, oxidants, ozone and deionized water.
Certifications: RoHS Compliant.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité